Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DKK4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-961
PRSI55-961EA 620 EUR InStock
PRSI55-961
Anti-DKK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. Activity of this protein is modulated by binding to the Wnt co-receptor and the co-factor kremen 2.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: DKK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité