Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDE4B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-986
PRSI55-986EA 620 EUR InStock
PRSI55-986
Anti-PDE4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the type IV, cyclic AMP (cAMP)-specific, cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE) family. Cyclic nucleotides are important second messengers that regulate and mediate a number of cellular responses to extracellular signals, such as hormones, light, and neurotransmitters. The cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) regulate the cellular concentrations of cyclic nucleotides and thereby play a role in signal transduction. This gene encodes a protein that specifically hydrolyzes cAMP. Altered activity of this protein has been associated with schizophrenia and bipolar affective disorder. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PDE4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité