Anti-QTRTD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
55-993
PRSI55-993EA 620 EUR InStock
PRSI55-993
Anti-QTRTD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interacts with QTRT1 to form an active queuine tRNA-ribosyltransferase. This enzyme exchanges queuine for the guanine at the wobble position of tRNAs with GU(N) anticodons (tRNA-Asp, -Asn, -His and -Tyr), thereby forming the hypermodified nucleoside queuosine (Q) (7-(((4,5-cis-dihydroxy-2-cyclopenten-1-yl)amino)methyl)-7-deazaguanosine) (By similarity).
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: QTRTD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité