Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-999
PRSI55-999EA 620 EUR InStock
PRSI55-999
Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. The central feature of this gene family is a novel, highly conserved DNA-binding motif, known as the paired box. PAX proteins are important regulators in early development, and alterations in the expression of their genes are thought to contribute to neoplastic transformation. This gene encodes the B-cell lineage specific activator protein that is expressed at early, but not late stages of B-cell differentiation. Its expression has also been detected in developing CNS and testis and so the encoded protein may also play a role in neural development and spermatogenesis. This gene is located at 9p13, which is involved in t(9;14)(p13;q32) translocations recurring in small lymphocytic lymphomas of the plasmacytoid subtype, and in derived large-cell lymphomas. This translocation brings the potent E-mu enhancer of the IgH gene into close proximity of the PAX5 promoter, suggesting that the deregulation of transcription of this gene contributes to the pathogenesis of these lymphomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described but their biological validity has not been determined.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PAX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité