Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC47 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5511
PRSI5511EA 415 EUR InStock
PRSI5511
Anti-CCDC47 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCDC47 Antibody: The coiled-coil domain is a common protein motif that is often involved in protein oligomerization and is found in proteins such as transcription factors and intermediate filaments. The CCDC47 gene maps to chromosome 17 at 17q23.3. Little is known about this single-pass membrane protein except that the coiled-coil domain is within the cytosolic domain near the carboxy terminus.

Type:
Antigen: CCDC47
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité