Human PPAPDC1A peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5513P
PRSI5513PEA 122 EUR InStock
PRSI5513P
Human PPAPDC1A peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PPAPDC1A peptide is used for blocking the activity of PPAPDC1A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité