Human TMEM38A peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5521P
PRSI5521PEA 122 EUR InStock
PRSI5521P
Human TMEM38A peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TMEM38A peptide is used for blocking the activity of TMEM38A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité