Human TMEM38B peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5523P
PRSI5523PEA 122 EUR InStock
PRSI5523P
Human TMEM38B peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TMEM38B peptide is used for blocking the activity of TMEM38B antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité