Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5543
PRSI5543EA 435 EUR InStock
PRSI5543
Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLFN14 Antibody: Despite being first described several years ago, the roles of the Schlafen (SLFN) family of proteins remain largely unknown. The SLFN genes are preferentially expressed in lymphoid tissues and differentially regulated during thymocyte maturation. It is thought that many play roles in cell growth, hemopoietic cell differentiation, and T cell development and maturation. Most members contain at least one divergent AAA domain (AAA_4) that may play a role in ATP binding. SLFN14 is a recently identified member of the SLFN family; its role has yet to be determined.

Type:
Antigen: SLFN14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité