Human SLFN14 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5543P
PRSI5543PEA 122 EUR InStock
PRSI5543P
Human SLFN14 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SLFN14 peptide is used for blocking the activity of SLFN14 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité