Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIRDIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5545
PRSI5545EA 435 EUR InStock
PRSI5545
Anti-GIRDIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Girdin Antibody: Girdin is a Galpha-interacting protein that can enhance the activation of the protein kinase Akt, remodel the actin cytoskeleton, and is thought to be involved in the regulation of cell migration and cancer metastasis. It has recently been shown that Girdin interacts with Disrupted-in-Schizophrenia 1 (DISC1), a susceptibility gene for major psychiatric disorders. DISC1 is thought to be involved in the migration, positioning and differentiation of dentate granule cells (DGCs) during development; depletion of Girdin or blocking the Girdin-DISC1 interaction results in defects in axonal sprouting in the CA3 region of the hippocampus and overextended migration of mispositioning of DGCs, suggesting the Girdin plays a role in postnatal neurogenesis in the dentate gyrus.

Type:
Antigen: GIRDIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité