Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRE11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5547
PRSI5547EA 435 EUR InStock
PRSI5547
Anti-MRE11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MRE11 Antibody: MRE11 is involved in the repair of DNA double strand breaks as part of a complex that includes the Rad50 and NBS1 protein and is thought to act in the same pathway as the A-T mutated (ATM) protein. By itself, the protein has 3' to 5' exonuclease activity and endonuclease activity. The protein forms a complex with the RAD50 homolog; this complex is required for non-homologous joining of DNA ends and possesses increased single-stranded DNA endonuclease and 3' to 5' exonuclease activities. In conjunction with a DNA ligase, this protein promotes the joining of noncomplementary ends in vitro using short homologies near the ends of the DNA fragments. Mutations in this protein result in a novel ataxia telangiectasia-like disorder (ATLD). Unlike the ATM protein, MRE11 is necessary proper mammalian development.

Type:
Antigen: MRE11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité