Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAA40 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5549
PRSI5549EA 435 EUR InStock
PRSI5549
Anti-NAA40 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NAT11 Antibody: N-terminal acetylation is one of the most common protein modifications in eukaryotes, occurring on approximately 57% and 84% on yeast and human proteins respectively. There are several N-terminal acetylating enzyme complexes (NatA - NatE). Unlike the other complexes, NatD is composed of a single protein, NAT11, and has recently been described to acetylate the Serine N-termini of histones H2A and H4 in yeast. The role these modifications play is unknown; yeast that do not express NAT11 grow at normal rates and have no observable phenotypes. The role of the human homolog is likewise unknown.

Type:
Antigen: NAA40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité