Human TRESK peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5557P
PRSI5557PEA 122 EUR InStock
PRSI5557P
Human TRESK peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
TRESK peptide is used for blocking the activity of PRDM16 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité