Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VLK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5561
PRSI5561EA 435 EUR InStock
PRSI5561
Anti-VLK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VLK Antibody: VLK was identified as a novel protein kinase that was induced after the differentiation of cultured embryonic stem cells into mesendoderm. It has no homologs in invertebrates, but is highly conserved in vertebrate species although it does not belong to any known protein kinase groups. VLK is initially expressed in E-cadherin-positive anterior visceral endoderm and mesendoderm, but its expression is later confined to E-cadherin-negative mesenchyme. It is enriched in the Golgi apparatus and is thought to regulate the rate of protein export from the Golgi. Targeted disruption of VLK in mice leads to a defect in lung development and neonatal lethality. It has been suggested that mutations in VLK may be associated with the allergic condition atopy.

Type:
Antigen: VLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité