Human SYNGR3 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5567P
PRSI5567PEA 105 EUR InStock
PRSI5567P
Human SYNGR3 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SYNGR3 peptide is used for blocking the activity of SYNGR3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité