Human REEP2 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5571P
PRSI5571PEA 122 EUR InStock
PRSI5571P
Human REEP2 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
REEP2 peptide is used for blocking the activity of REEP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité