Human LXR-A peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5577P
PRSI5577PEA 105 EUR InStock
PRSI5577P
Human LXR-A peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
LXR-A peptide is used for blocking the activity of LXR-A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité