Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5583
PRSI5583EA 435 EUR InStock
PRSI5583
Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SOX2 Antibody: SOX2 is a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. SOX2 is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. Mutations in this gene have been associated with optic nerve hypoplasia and with syndromic microphthalmia, a severe form of structural eye malformation. The role of SOX2 in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing SOX2 and the transcription factors POU5F1, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. Other experiments have shown that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing POU5F1, SOX2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction.

Type:
Antigen: SOX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité