Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NANOG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5585
PRSI5585EA 435 EUR InStock
PRSI5585
Anti-NANOG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NANOG Antibody: Expression of NANOG is required for the maintenance of pluripotency in epiblast and embryonic stem (ES) cells as well as for the ability to maintain ES self-renewal independently of LIF/Stat3. The role of NANOG in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing POU5F1 (also known as Oct-4), another germline-specific transcription factor, and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing NANOG, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

Type:
Antigen: NANOG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité