Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5589
PRSI5589EA 435 EUR InStock
PRSI5589
Anti-ARHGAP18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARHGAP18 Antibody: ARHGAP18 is one member of the human RhoGAP family with approximately 80 RhoGAP proteins known to be encoded in the human genome. Rho proteins belong to the Ras superfamily that is composed of over 50 members divided into six families, including Ras, Sar, Rho, Ran, Rab and Arf. Rho GTPases are important regulators of the actin cytoskeleton and consequently influence the shape and migration of cells. ARHGAP18 is linked to Ras, and thus, to EGFR-mediated proliferation, migration and differentiation. ARHGAP18 is precisely contained within chromosome 6q22-24, which has been shown to be linked to schizophrenia, suggesting that ARHGEP18 may play a role in this condition.

Type:
Antigen: ARHGAP18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité