Human BFAR peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5591P
PRSI5591PEA 122 EUR InStock
PRSI5591P
Human BFAR peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
BFAR pepide is used for blocking the activity of BFAR antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité