Human CALHM1 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5593P
PRSI5593PEA 122 EUR InStock
PRSI5593P
Human CALHM1 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CALHM1 pepide is used for blocking the activity of CALHM1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité