Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5595
PRSI5595EA 435 EUR InStock
PRSI5595
Anti-CDX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDX2 Antibody: CDX2 is a member of the caudal homeobox family of transcription factors that also includes the proteins CDX1 and CDX4. CDX2 is strongly expressed in the trophectoderm in the blastocyst with expression maintained within the proliferating extra-embryonic ectoderm during development. It is required for the repression of the transcription of the POU5F1/Oct4 and NANOG genes in the outer cells of the blastocyst and is thus essential for the segregation of the inner cell mass and trophectoderm at the blastocyst stage. Aberrant expression of CDX2 is associated with numerous types of carcinomas, including intestinal metaplasia, gastric carcinoma, and acute myeloid leukemia due to deregulated HOX gene expression.

Type:
Antigen: CDX2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité