Human CDX2 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5595P
PRSI5595PEA 122 EUR InStock
PRSI5595P
Human CDX2 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CDX2 peptide is used for blocking the activity of CDX2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité