Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSAD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-037
PRSI56-037EA 620 EUR InStock
PRSI56-037
Anti-CSAD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cysteine sulfinic acid decarboxylase (CSAD) catalyses the penultimate and rate limiting step of taurine synthesis. Taurine is an amino sulphonic acid and is one of the most abundant amino acids in the brain. It has been found to be essential to a number of biological processes such as development of the brain and eye, reproduction, diabetes, osmoregulation as well as the anti-inflammatory activity of leukocytes.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: CSAD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité