Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STARD6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-067
PRSI56-067EA 595 EUR InStock
PRSI56-067
Anti-STARD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cholesterol homeostasis is regulated, at least in part, by sterol regulatory element (SRE)-binding proteins (e.g., SREBP1; MIM 184756) and by liver X receptors (e.g., LXRA; MIM 602423). Upon sterol depletion, LXRs are inactive and SREBPs are cleaved, after which they bind promoter SREs and activate genes involved in cholesterol biosynthesis and uptake. Sterol transport is mediated by vesicles or by soluble protein carriers, such as steroidogenic acute regulatory protein (STAR; MIM 600617). STAR is homologous to a family of proteins containing a 200- to 210-amino acid STAR-related lipid transfer (START) domain, including STARD6 (Soccio et al., 2002 [PubMed 12011452]).

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: STARD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité