Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WTIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-070
PRSI56-070EA 620 EUR InStock
PRSI56-070
Anti-WTIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WTIP may monitor slit diaphragm protein assembly, a specialized adherens junction characteristic of podocytes. In case of podocyte injury, it shuttles into the nucleus and acts as a transcription regulator that represses WT1-dependent transcription regulation, thereby translating changes in slit diaphragm structure into altered gene expression and a less differentiated phenotype (By similarity).

For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For WB starting dilution is: 1:1000. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: WTIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité