Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PDE1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-074
PRSI56-074EA 620 EUR InStock
PRSI56-074
Anti-PDE1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze hydrolysis of the cyclic nucleotides cAMP and cGMP to the corresponding nucleoside 5-prime-monophosphates. Mammalian PDEs have been classified into several families based on their biochemical properties. Members of the PDE1 family, such as PDE1B, are calmodulin (see MIM 114180)-dependent PDEs (CaM-PDEs) that are stimulated by a calcium-calmodulin complex (Repaske et al., 1992 [PubMed 1326532]).

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PDE1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité