L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
56-081
PRSI56-081EA 620 EUR InStock
PRSI56-081
Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family and the TGFB receptor subfamily. The encoded protein is a transmembrane protein that has a protein kinase domain, forms a heterodimeric complex with another receptor protein, and binds TGF-beta. This receptor/ligand complex phosphorylates proteins, which then enter the nucleus and regulate the transcription of a subset of genes related to cell proliferation. Mutations in this gene have been associated with Marfan Syndrome, Loeys-Deitz Aortic Aneurysm Syndrome, and the development of various types of tumors. Alternatively splicedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité