Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-126
PRSI56-126EA 595 EUR InStock
PRSI56-126
Anti-C1QC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a major constituent of the human complement subcomponent C1q. C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system. A deficiency in C1q has been associated with lupus erythematosus and glomerulonephritis. C1q is composed of 18 polypeptide chains: six A-chains, six B-chains, and six C-chains. Each chain contains a collagen-like region located near the N-terminus, and a C-terminal globular region. The A-, B-, and C-chains are arranged in the order A-C-B on chromosome 1. This gene encodes the C-chain polypeptide of human complement subcomponent C1q. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: C1QC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité