Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPARD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-129
PRSI56-129EA 620 EUR InStock
PRSI56-129
Anti-PPARD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family. PPARs are nuclear hormone receptors that bind peroxisome proliferators and control the size and number of peroxisomes produced by cells. PPARs mediate a variety of biological processes, and may be involved in the development of several chronic diseases, including diabetes, obesity, atherosclerosis, and cancer. This protein is a potent inhibitor of ligand-induced transcription activity of PPAR alpha and PPAR gamma. It may function as an integrator of transcription repression and nuclear receptor signaling. The expression of this gene is found to be elevated in colorectal cancer cells. The elevated expression can be repressed by adenomatosis polyposis coli (APC), a tumor suppressor protein related to APC/beta-catenin signaling pathway. Knockout studies in mice suggested the role of this protein in myelination of the corpus callosum, lipid metabolism, and epidermal cell proliferation. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PPARD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité