Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-130
PRSI56-130EA 620 EUR InStock
PRSI56-130
Anti-CHRNA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are ligand-gated ion channels formed by a pentameric arrangement of alpha and beta subunits to create distinct muscle and neuronal receptors. Neuronal receptors are found throughout the peripheral and central nervous system where they are involved in fast synaptic transmission. This gene encodes an alpha subunit that is widely expressed in the brain. The proposed structure for nAChR subunits is a conserved N-terminal extracellular domain followed by three conserved transmembrane domains, a variable cytoplasmic loop, a fourth conserved transmembrane domain, and a short C-terminal extracellular region. Mutations in this gene cause autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy type 4. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in this gene have been associated with nicotine dependence.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: CHRNA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité