Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF384 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-131
PRSI56-131EA 620 EUR InStock
PRSI56-131
Anti-ZNF384 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene contains long CAG trinucleotide repeats coding consecutive glutamine residues. The gene product may functions as a transcription factor, with a potential role in the regulation of neurodevelopment or neuroplasticity. The protein appears to bind and regulate the promoters of MMP1, MMP3, MMP7 and COL1A1. Studies in mouse suggest that nuclear matrix transcription factors (NP/NMP4) may be part of a general mechanical pathway that couples cell construction and function during extracellular matrix remodeling. Multiple transcript variants encoding several isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: ZNF384
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité