Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MED7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-144
PRSI56-144EA 595 EUR InStock
PRSI56-144
Anti-MED7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The activation of gene transcription is a multistep process that is triggered by factors that recognize transcriptional enhancer sites in DNA. These factors work with co-activators to direct transcriptional initiation by the RNA polymerase II apparatus. The protein encoded by this gene is a subunit of the CRSP (cofactor required for SP1 activation) complex, which, along with TFIID, is required for efficient activation by SP1. This protein is also a component of other multisubunit complexes e.g. thyroid hormone receptor-(TR-) associated proteins which interact with TR and facilitate TR function on DNA templates in conjunction with initiation factors and cofactors. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MED7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité