Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-148
PRSI56-148EA 620 EUR InStock
PRSI56-148
Anti-TFAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factors of the basic helix-loop-helix-zipper (bHLH-ZIP) family contain a basic domain, which is used for DNA binding, and HLH and ZIP domains, which are used for oligomerization. Transcription factor AP4 activates both viral and cellular genes by binding to the symmetrical DNA sequence CAGCTG (Mermod et al., 1988 [PubMed 2833704]; Hu et al., 1990 [PubMed 2123466]).

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: TFAP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité