Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD54L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-150
PRSI56-150EA 620 EUR InStock
PRSI56-150
Anti-RAD54L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily, and shares similarity with Saccharomyces cerevisiae Rad54, a protein known to be involved in the homologous recombination and repair of DNA. This protein has been shown to play a role in homologous recombination related repair of DNA double-strand breaks. The binding of this protein to double-strand DNA induces a DNA topological change, which is thought to facilitate homologous DNA paring, and stimulate DNA recombination. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: RAD54L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité