Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-152
PRSI56-152EA 620 EUR InStock
PRSI56-152
Anti-EDN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is proteolytically processed to release a secreted peptide termed endothelin 1. This peptide is a potent vasoconstrictor and is produced by vascular endothelial cells. Endothelin 1 also can affect the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: EDN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité