Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM72 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-156
PRSI56-156EA 620 EUR InStock
PRSI56-156
Anti-TRIM72 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM72 is a muscle-specific protein that plays a central role in cell membrane repair by nucleating the assembly of the repair machinery at injury sites. Specifically binds phosphatidylserine. Acts as a sensor of oxidation: upon membrane damage, entry of extracellular oxidative environment results in disulfide bond formation and homooligomerization at the injury site. This oligomerization acts as a nucleation site for recruitment of TRIM72-containing vesicles to the injury site, leading to membrane patch formation. Probably acts upstream of the Ca(2+)-dependent membrane resealing process. Required for transport of DYSF to sites of cell injury during repair patch formation. Regulates membrane budding and exocytosis. May be involved in the regulation of the mobility of KCNB1-containing endocytic vesicles (By similarity).

For WB starting dilution is: 1:2000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: TRIM72
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité