Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XCR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-196
PRSI56-196EA 620 EUR InStock
PRSI56-196
Anti-XCR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a chemokine receptor belonging to the G protein-coupled receptor superfamily. The family members are characterized by the presence of 7 transmembrane domains and numerous conserved amino acids. This receptor is most closely related to RBS11 and the MIP1-alpha/RANTES receptor. It transduces a signal by increasing the intracellular calcium ions level. The viral macrophage inflammatory protein-II is an antagonist of this receptor and blocks signaling. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: XCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité