Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAT2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-212
PRSI56-212EA 620 EUR InStock
PRSI56-212
Anti-KAT2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CBP and p300 are large nuclear proteins that bind to many sequence-specific factors involved in cell growth and/or differentiation, including c-jun and the adenoviral oncoprotein E1A. The protein encoded by this gene associates with p300/CBP. It has in vitro and in vivo binding activity with CBP and p300, and competes with E1A for binding sites in p300/CBP. It has histone acetyl transferase activity with core histones and nucleosome core particles, indicating that this protein plays a direct role in transcriptional regulation.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: KAT2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité