Anti-MBD3L3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
56-236
PRSI56-236EA 595 EUR InStock
PRSI56-236
Anti-MBD3L3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000 For IHC-P starting dilution is: 1:10~50 For IF starting dilution is: 1:10~50 For FACS starting dilution is: 1:10~50
Type: Primary
Antigen: MBD3L3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité