Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KBTBD13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-241
PRSI56-241EA 620 EUR InStock
PRSI56-241
Anti-KBTBD13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The gene belongs to a family of genes encoding proteins containing a BTB domain and several kelch repeats. The BTB domain functions as a protein-protein interaction module, which includes an ability to self-associate or to interact with non-BTB domain-containing proteins. The kelch motif typically occurs in groups of five to seven repeats, and has been found in proteins with diverse functions. Known functions of these family members include transcription regulation, ion channel tetramerization and gating, protein ubiquitination or degradation, and cytoskeleton regulation. The exact function of this family member has yet to be determined.

For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: KBTBD13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité