Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL21A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-246
PRSI56-246EA 620 EUR InStock
PRSI56-246
Anti-COL21A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes the alpha chain of type XXI collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Type XXI collagen is localized to tissues containing type I collagen so, like other members of this collagen family, it may serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its full-length nature has yet to be determined.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: COL21A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité