Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-248
PRSI56-248EA 620 EUR InStock
PRSI56-248
Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Complex II of the respiratory chain, which is specifically involved in the oxidation of succinate, carries electrons from FADH to CoQ. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. The subunit D protein is one of two integral membrane proteins anchoring the complex to the matrix side of the membrane. Mutations in SDHD have been linked to hereditary paraganglioma.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: SDHD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité