Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-262
PRSI56-262EA 620 EUR InStock
PRSI56-262
Anti-FOXI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it is possible that this gene plays an important role in the development of the cochlea and vestibulum, as well as embryogenesis. Mutations in this gene may be associated with the common cavity phenotype. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: FOXI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité