Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VSNL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-276
PRSI56-276EA 620 EUR InStock
PRSI56-276
Anti-VSNL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the visinin/recoverin subfamily of neuronal calcium sensor proteins. The encoded protein is strongly expressed in granule cells of the cerebellum where it associates with membranes in a calcium-dependent manner and modulates intracellular signaling pathways of the central nervous system by directly or indirectly regulating the activity of adenylyl cyclase. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: VSNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité