Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-295
PRSI56-295EA 620 EUR InStock
PRSI56-295
Anti-KLC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Kinesin is a molecular motor that generates ATP-dependent movement of vesicles and organelles along microtubules. Kinesin consists of 2 light chains, such as KLC2, and 2 heavy chains (see KIF5B; MIM 602809) in a 1:1 stoichiometric ratio (Rahman et al., 1998 [PubMed 9624122]).

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: KLC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité