Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INTS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-305
PRSI56-305EA 620 EUR InStock
PRSI56-305
Anti-INTS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
INTS1 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit (POLR2A; MIM 180660) and mediates 3-prime end processing of small nuclear RNAs U1 (RNU1; MIM 180680) and U2 (RNU2; MIM 180690) (Baillat et al., 2005 [PubMed 16239144]).

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: INTS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité