Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-309
PRSI56-309EA 620 EUR InStock
PRSI56-309
Anti-RHOB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARHB mediates apoptosis in neoplastically transformed cells after DNA damage. Not essential for development but affects cell adhesion and growth factor signaling in transformed cells. Plays a negative role in tumorigenesis as deletion causes tumor formation. Involved in intracellular protein trafficking of a number of proteins. Targets PKN1 to endosomes and is involved in trafficking of the EGF receptor from late endosomes to lysosomes. Also required for stability and nuclear trafficking of AKT1/AKT which promotes endothelial cell survival during vascular development.

For WB starting dilution is: 1:4000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: RHOB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité